Learn More
2,6-Diméthylpipéridine, principalement cis,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400358
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-03-0
Formule moléculaire C7H15N
Poids moléculaire (g/mol) 113.204
Numéro MDL MFCD00066304
Clé InChI SDGKUVSVPIIUCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nanofin, lupetidine, naniopinum, 2,6-lupetidine, lupetidin, nanophin, nanophine, nanophyn, piperidine, 2,6-dimethyl, naniopine
CID PubChem 68843
Nom IUPAC 2,6-diméthylpipéridine
SMILES CC1CCCC(N1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylpiperidine
Note relative au nom predominantly cis
Point de fusion <-20°C
Densité 0.832
Point d’ébullition 126°C to 129°C
Point d’éclair 11°C (51°F)
Indice de réfraction 1.44
Quantité 50 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 79827
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 113.2
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dimethylpiperidine, predominantly cis
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,6-Dimethylpiperidi