Learn More
2,6-Diméthylpipéridine, principalement cis,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454050
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-03-0
Formule moléculaire C7H15N
Poids moléculaire (g/mol) 113.204
Numéro MDL MFCD00066304
Clé InChI SDGKUVSVPIIUCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nanofin, lupetidine, naniopinum, 2,6-lupetidine, lupetidin, nanophin, nanophine, nanophyn, piperidine, 2,6-dimethyl, naniopine
CID PubChem 68843
Nom IUPAC 2,6-diméthylpipéridine
SMILES CC1CCCC(N1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylpiperidine
Note relative au nom predominantly cis
Point de fusion <-20°C
Densité 0.832
Point d’ébullition 126°C to 129°C
Point d’éclair 11°C (51°F)
Indice de réfraction 1.44
Quantité 5 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 79827
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 113.2
Pourcentage de pureté 99%