Learn More
2,6-diméthyl-p-benzoquinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
37.08€ - 421.00€
Identifiants chimiques
CAS | 527-61-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.15 |
Numéro MDL | MFCD00001605 |
Clé InChI | SENUUPBBLQWHMF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,6-dimethylbenzoquinone, 2,6-dimethyl-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethyl-p-benzoquinone, m-xyloquinone, 2,6-xyloquinone, 2,6-dimethylquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethyl, 3,5-dimethylbenzoquinone, p-benzoquinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-1,4-quinone |
CID PubChem | 68241 |
Nom IUPAC | 2,6-diméthylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione |
SMILES | CC1=CC(=O)C=C(C1=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11473754
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11342.03 |
1 g |
37.08€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11483754
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11342.06 |
5 g |
142.71€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11493754
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11342.14 |
25 g |
421.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone is used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe2,6-diméthylp-benzoquinone est utilisé comme intermédiaire organique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs.
Identifiants chimiques
527-61-7 | |
136.15 | |
SENUUPBBLQWHMF-UHFFFAOYSA-N | |
68241 | |
CC1=CC(=O)C=C(C1=O)C |
C8H8O2 | |
MFCD00001605 | |
2,6-dimethylbenzoquinone, 2,6-dimethyl-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethyl-p-benzoquinone, m-xyloquinone, 2,6-xyloquinone, 2,6-dimethylquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethyl, 3,5-dimethylbenzoquinone, p-benzoquinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-1,4-quinone | |
2,6-diméthylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione |
Spécification
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone | |
69°C to 71°C | |
MFCD00001605 | |
2,6-dimethylbenzoquinone, 2,6-dimethyl-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethyl-p-benzoquinone, m-xyloquinone, 2,6-xyloquinone, 2,6-dimethylquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethyl, 3,5-dimethylbenzoquinone, p-benzoquinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-1,4-quinone | |
SENUUPBBLQWHMF-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-diméthylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione | |
68241 | |
99% |
527-61-7 | |
C8H8O2 | |
2041345 | |
Soluble in chloroform. Insoluble in water. | |
CC1=CC(=O)C=C(C1=O)C | |
136.15 | |
136.15 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H332-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 208-420-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DK4825000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only