Learn More
2,6-diméthyl-p-benzoquinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11473754
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone is used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le2,6-diméthylp-benzoquinone est utilisé comme intermédiaire organique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 527-61-7
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00001605
Clé InChI SENUUPBBLQWHMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethylbenzoquinone, 2,6-dimethyl-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethyl-p-benzoquinone, m-xyloquinone, 2,6-xyloquinone, 2,6-dimethylquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethyl, 3,5-dimethylbenzoquinone, p-benzoquinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-1,4-quinone
CID PubChem 68241
Nom IUPAC 2,6-diméthylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES CC1=CC(=O)C=C(C1=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethyl-p-benzoquinone
Point de fusion 69°C to 71°C
Quantité 1 g
Beilstein 2041345
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 99%