Learn More
2,6-Difluoropyridine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
39.20€ - 353.76€
Identifiants chimiques
CAS | 1513-65-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H3F2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 115.083 |
Numéro MDL | MFCD00006227 |
Clé InChI | MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyridine, 2,6-difluoro, 2,6-difluorpyridin, ccris 1720, 2,6-difluoro-pyridine, 2,6-difluoropyridin, pubchem9241, 2,6 difluoropyridine, 2, 6-difluoropyridine, 2,6 difluoro pyridine, 2,6-di-fluoropyridine |
CID PubChem | 73934 |
Nom IUPAC | 2,6-difluoropyridine |
SMILES | C1=CC(=NC(=C1)F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11422937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15522.06 |
5 g |
39.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11432937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15522.14 |
25 g |
124.62€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11442937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15522.22 |
100 g |
353.76€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,6-Difluoropyridine has been used in the preparation of poly(pyridine ether)s via polycondensation with silylated 1,1,1-tris(4-hydroxyphenyl)ethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 2,6-difluoropyridine est utilisée pour la préparation de poly(pyridine ether)s par polycondensation avec du 1,1,1-tris(4-hydroxyphenyl)éthane silylé.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger.
Remarques
Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Incompatible avec l’agent oxydant.
Identifiants chimiques
1513-65-1 | |
115.083 | |
MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N | |
73934 | |
C1=CC(=NC(=C1)F)F |
C5H3F2N | |
MFCD00006227 | |
pyridine, 2,6-difluoro, 2,6-difluorpyridin, ccris 1720, 2,6-difluoro-pyridine, 2,6-difluoropyridin, pubchem9241, 2,6 difluoropyridine, 2, 6-difluoropyridine, 2,6 difluoro pyridine, 2,6-di-fluoropyridine | |
2,6-difluoropyridine |
Spécification
2,6-Difluoropyridine | |
1.268 | |
33°C (91°F) | |
C5H3F2N | |
MFCD00006227 | |
1422549 | |
Not miscible or difficult to mix. | |
C1=CC(=NC(=C1)F)F | |
115.083 | |
115.08 |
1513-65-1 | |
123°C to 124°C | |
Characteristic | |
1.437 | |
UN1993 | |
pyridine, 2,6-difluoro, 2,6-difluorpyridin, ccris 1720, 2,6-difluoro-pyridine, 2,6-difluoropyridin, pubchem9241, 2,6 difluoropyridine, 2, 6-difluoropyridine, 2,6 difluoro pyridine, 2,6-di-fluoropyridine | |
MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-difluoropyridine | |
73934 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 216-152-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- 2,6-Difluoropyridine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2,6-Difluoropyridine
RUO – Research Use Only