Learn More
2,6-Difluoropyridine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11422937
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
2,6-Difluoropyridine has been used in the preparation of poly(pyridine ether)s via polycondensation with silylated 1,1,1-tris(4-hydroxyphenyl)ethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,6-difluoropyridine est utilisée pour la préparation de poly(pyridine ether)s par polycondensation avec du 1,1,1-tris(4-hydroxyphenyl)éthane silylé.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger.
Remarques
Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Incompatible avec l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1513-65-1
Formule moléculaire C5H3F2N
Poids moléculaire (g/mol) 115.083
Numéro MDL MFCD00006227
Clé InChI MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2,6-difluoro, 2,6-difluorpyridin, ccris 1720, 2,6-difluoro-pyridine, 2,6-difluoropyridin, pubchem9241, 2,6 difluoropyridine, 2, 6-difluoropyridine, 2,6 difluoro pyridine, 2,6-di-fluoropyridine
CID PubChem 73934
Nom IUPAC 2,6-difluoropyridine
SMILES C1=CC(=NC(=C1)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluoropyridine
Densité 1.268
Point d’ébullition 123°C to 124°C
Point d’éclair 33°C (91°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.437
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1422549
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix.
Poids de la formule 115.08
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Difluoropyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,6-Difluoropyridine