Learn More
2,6-Difluoropyridine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11432937
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
2,6-Difluoropyridine has been used in the preparation of poly(pyridine ether)s via polycondensation with silylated 1,1,1-tris(4-hydroxyphenyl)ethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,6-difluoropyridine est utilisée pour la préparation de poly(pyridine ether)s par polycondensation avec du 1,1,1-tris(4-hydroxyphenyl)éthane silylé.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger.
Remarques
Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Incompatible avec l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1513-65-1
Formule moléculaire C5H3F2N
Poids moléculaire (g/mol) 115.083
Numéro MDL MFCD00006227
Clé InChI MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2,6-difluoro, 2,6-difluorpyridin, ccris 1720, 2,6-difluoro-pyridine, 2,6-difluoropyridin, pubchem9241, 2,6 difluoropyridine, 2, 6-difluoropyridine, 2,6 difluoro pyridine, 2,6-di-fluoropyridine
CID PubChem 73934
Nom IUPAC 2,6-difluoropyridine
SMILES C1=CC(=NC(=C1)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Difluoropyridine
Densité 1.268
Point d’ébullition 123°C to 124°C
Point d’éclair 33°C (91°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.437
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1422549
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix.
Poids de la formule 115.08
Pourcentage de pureté ≥98%