Learn More
2,6-difluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
74.20€ - 239.00€
Identifiants chimiques
CAS | 28177-48-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4F2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 130.1 |
Numéro MDL | MFCD00002158 |
Clé InChI | CKKOVFGIBXCEIJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenol, 2,6-difluoro, 2.6-difluorophenol, 2,6-difluoro-phenol, 2,6-difluorophenol, 2,6-difluoro phenol, pubchem1495, ksc493c1n, ckkovfgibxceij-uhfffaoysa |
CID PubChem | 94392 |
Nom IUPAC | 2,6-difluorophénol |
SMILES | C1=CC(=C(C(=C1)F)O)F |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
28177-48-2 | |
130.1 | |
CKKOVFGIBXCEIJ-UHFFFAOYSA-N | |
94392 | |
C1=CC(=C(C(=C1)F)O)F |
C6H4F2O | |
MFCD00002158 | |
phenol, 2,6-difluoro, 2.6-difluorophenol, 2,6-difluoro-phenol, 2,6-difluorophenol, 2,6-difluoro phenol, pubchem1495, ksc493c1n, ckkovfgibxceij-uhfffaoysa | |
2,6-difluorophénol |
Spécification
2, 6-Difluorophenol | |
97.5 | |
38°C to 42°C | |
59°C to 61°C (17.0 mmHg) | |
Authentique | |
C6H4F2O | |
MFCD00002158 | |
CKKOVFGIBXCEIJ-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-difluorophénol | |
94392 | |
98% |
28177-48-2 | |
100.0 | |
Incolore | |
58°C | |
98% | |
F2C6H3OH | |
phenol, 2,6-difluoro, 2.6-difluorophenol, 2,6-difluoro-phenol, 2,6-difluorophenol, 2,6-difluoro phenol, pubchem1495, ksc493c1n, ckkovfgibxceij-uhfffaoysa | |
C1=CC(=C(C(=C1)F)O)F | |
130.1 | |
130.1 | |
Solide cristallin à bas point de fusion |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Matière solide inflammable.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep container tightly closed.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 248-884-9
- 2,6-Difluorophenol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2,6-Difluorophenol
RUO – Research Use Only