Learn More
2,6-difluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10551544
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28177-48-2
Formule moléculaire C6H4F2O
Poids moléculaire (g/mol) 130.1
Numéro MDL MFCD00002158
Clé InChI CKKOVFGIBXCEIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,6-difluoro, 2.6-difluorophenol, 2,6-difluoro-phenol, 2,6-difluorophenol, 2,6-difluoro phenol, pubchem1495, ksc493c1n, ckkovfgibxceij-uhfffaoysa
CID PubChem 94392
Nom IUPAC 2,6-difluorophénol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Difluorophenol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38°C to 42°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 59°C to 61°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F2C6H3OH
Quantité 25 g
Poids de la formule 130.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion