Learn More
2,6-difluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10552661
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28177-48-2
Formule moléculaire C6H4F2O
Poids moléculaire (g/mol) 130.1
Numéro MDL MFCD00002158
Clé InChI CKKOVFGIBXCEIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,6-difluoro, 2.6-difluorophenol, 2,6-difluoro-phenol, 2,6-difluorophenol, 2,6-difluoro phenol, pubchem1495, ksc493c1n, ckkovfgibxceij-uhfffaoysa
CID PubChem 94392
Nom IUPAC 2,6-difluorophénol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Difluorophenol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38°C to 42°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 59°C to 61°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F2C6H3OH
Quantité 5 g
Poids de la formule 130.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Difluorophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,6-Difluorophenol