Learn More
2,6-dichloro-7-déazurine, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
117.00€ - 465.00€
Identifiants chimiques
CAS | 90213-66-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3Cl2N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 188.011 |
Numéro MDL | MFCD08059278 |
Clé InChI | GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l |
CID PubChem | 14116871 |
Nom IUPAC | 2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
SMILES | C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15451329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64227.03 |
1 g |
117.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15461329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64227.06 |
5 g | |||||||
Description
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, l’acétate d’éthyle et le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
90213-66-4 | |
188.011 | |
GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N | |
14116871 | |
C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl |
C6H3Cl2N3 | |
MFCD08059278 | |
2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l | |
2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
Spécification
2,6-Dichloro-7-deazapurine | |
247°C to 250°C | |
MFCD08059278 | |
Soluble in DMSO,ethyl acetate and methanol. Slightly soluble in water. | |
C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl | |
188.011 | |
188.01 | |
Solide |
90213-66-4 | |
C6H3Cl2N3 | |
2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l | |
GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine | |
14116871 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only