Learn More
2,6-dichloro-7-déazurine, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, l’acétate d’éthyle et le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, l’acétate d’éthyle et le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,6-Dichloro-7-deazapurine |
Point de fusion | 247°C to 250°C |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in DMSO,ethyl acetate and methanol. Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 188.01 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Forme physique | Solide |