Learn More
2,6-dibromophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
36.20€ - 420.00€
Identifiants chimiques
CAS | 608-33-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4Br2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 251.91 |
Numéro MDL | MFCD00002152 |
Clé InChI | SSIZLKDLDKIHEV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenol, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-phenol, unii-27mip05eav, 2,6-dibromo-pheno, 27mip05eav, 2,6-bis bromanyl phenol, acmc-1au9i, 2,6-dibromophenol, ksc493e5t, 2,6-dibromophenol, analytical standard |
CID PubChem | 11847 |
ChEBI | CHEBI:19391 |
Nom IUPAC | 2,6-dibromophénol |
SMILES | OC1=C(Br)C=CC=C1Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11473224
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10573.03 |
1 g |
36.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11483224
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10573.06 |
5 g |
108.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11493224
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10573.14 |
25 g |
420.00€
25g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
2,6-Dibromophenol is used in the production of 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde and 2-(2,6-dibromophenoxy)ethylbromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2,6-dibromophénol est utilisé dans la production de 3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde et de -2(2,6-dibromophénoxy)bromure d’éthyle.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’éther. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les chlorures acides, les anhydrides acides et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
608-33-3 | |
251.91 | |
SSIZLKDLDKIHEV-UHFFFAOYSA-N | |
11847 | |
2,6-dibromophénol |
C6H4Br2O | |
MFCD00002152 | |
phenol, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-phenol, unii-27mip05eav, 2,6-dibromo-pheno, 27mip05eav, 2,6-bis bromanyl phenol, acmc-1au9i, 2,6-dibromophenol, ksc493e5t, 2,6-dibromophenol, analytical standard | |
CHEBI:19391 | |
OC1=C(Br)C=CC=C1Br |
Spécification
2,6-Dibromophenol | |
53°C to 57°C | |
Phenol-like | |
MFCD00002152 | |
phenol, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-phenol, unii-27mip05eav, 2,6-dibromo-pheno, 27mip05eav, 2,6-bis bromanyl phenol, acmc-1au9i, 2,6-dibromophenol, ksc493e5t, 2,6-dibromophenol, analytical standard | |
SSIZLKDLDKIHEV-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-dibromophénol | |
11847 | |
251.92 |
608-33-3 | |
255°C to 256°C | |
C6H4Br2O | |
2043614 | |
Soluble in ethanol and ether. Slightly soluble in water. | |
OC1=C(Br)C=CC=C1Br | |
251.91 | |
CHEBI:19391 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 210-161-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only