Learn More
2,6-dibromophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
2,6-Dibromophenol is used in the production of 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde and 2-(2,6-dibromophenoxy)ethylbromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,6-dibromophénol est utilisé dans la production de 3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde et de -2(2,6-dibromophénoxy)bromure d’éthyle.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’éther. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les chlorures acides, les anhydrides acides et les agents oxydants.
Le 2,6-dibromophénol est utilisé dans la production de 3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde et de -2(2,6-dibromophénoxy)bromure d’éthyle.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’éther. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les chlorures acides, les anhydrides acides et les agents oxydants.
Spécification
Specifications
Nom chimique ou matériau | 2,6-Dibromophenol |
Point de fusion | 53°C to 57°C |
Point d’ébullition | 255°C to 256°C |
Odeur | Phenol-like |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 2043614 |
Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol and ether. Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 251.92 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2,6-Dibromophenol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: 2,6-Dibromophenol