Learn More
2,6-dibromophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11493224
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
2,6-Dibromophenol is used in the production of 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde and 2-(2,6-dibromophenoxy)ethylbromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,6-dibromophénol est utilisé dans la production de 3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde et de -2(2,6-dibromophénoxy)bromure d’éthyle.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’éther. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les chlorures acides, les anhydrides acides et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608-33-3
Formule moléculaire C6H4Br2O
Poids moléculaire (g/mol) 251.91
Numéro MDL MFCD00002152
Clé InChI SSIZLKDLDKIHEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-phenol, unii-27mip05eav, 2,6-dibromo-pheno, 27mip05eav, 2,6-bis bromanyl phenol, acmc-1au9i, 2,6-dibromophenol, ksc493e5t, 2,6-dibromophenol, analytical standard
CID PubChem 11847
ChEBI CHEBI:19391
Nom IUPAC 2,6-dibromophénol
SMILES OC1=C(Br)C=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dibromophenol
Point de fusion 53°C to 57°C
Point d’ébullition 255°C to 256°C
Odeur Phenol-like
Quantité 25 g
Beilstein 2043614
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and ether. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 251.92
Pourcentage de pureté 99%