Learn More
2,2,6-triméthylcyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
70.60€ - 1022.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2408-37-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H16O |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.226 |
Numéro MDL | MFCD00045550 |
Clé InChI | ZPVOLGVTNLDBFI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,2,6-trimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl, 2,6,6-trimethylcyclohexanone, 1,1,3-trimethyl-2-cyclohexanone, +/--2,2,6-trimethylcyclohexanone, fema no. 3473, 2,6,6-trimethylcyclohexan-1-one, cistus cyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, r, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, s |
CID PubChem | 17000 |
Nom IUPAC | 2,2,6-triméthylcyclohexan-1-one |
SMILES | CC1CCCC(C1=O)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11454577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21111.03 |
1 g |
70.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11464577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21111.06 |
5 g |
271.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21111.14 |
25 g |
1022.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,2,6-Trimethylcyclohexanone is used as a flavoring agent. It is also used to prepare terpene viz. beta-ionone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications2,2,6-La triméthylcyclohexanone est utilisée comme aromatisant. Elle est également utilisée pour préparer la terpène viz. bêta-ionone.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
Identifiants chimiques
2408-37-9 | |
140.226 | |
ZPVOLGVTNLDBFI-UHFFFAOYSA-N | |
17000 | |
CC1CCCC(C1=O)(C)C |
C9H16O | |
MFCD00045550 | |
2,2,6-trimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl, 2,6,6-trimethylcyclohexanone, 1,1,3-trimethyl-2-cyclohexanone, +/--2,2,6-trimethylcyclohexanone, fema no. 3473, 2,6,6-trimethylcyclohexan-1-one, cistus cyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, r, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, s | |
2,2,6-triméthylcyclohexan-1-one |
Spécification
2,2,6-Trimethylcyclohexanone | |
0.904 | |
51°C (125°F) | |
1.447 | |
UN1224 | |
2,2,6-trimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl, 2,6,6-trimethylcyclohexanone, 1,1,3-trimethyl-2-cyclohexanone, +/--2,2,6-trimethylcyclohexanone, fema no. 3473, 2,6,6-trimethylcyclohexan-1-one, cistus cyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, r, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, s | |
ZPVOLGVTNLDBFI-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,6-triméthylcyclohexan-1-one | |
17000 | |
97% |
2408-37-9 | |
178°C to 179°C | |
C9H16O | |
MFCD00045550 | |
1905593 | |
Slightly miscible with water. | |
CC1CCCC(C1=O)(C)C | |
140.226 | |
140.23 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H226
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CÉTONES, LIQUIDES, N.S.A
missing translation for 'einecsNumber' : 219-309-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only