Learn More
2,2,6-triméthylcyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464577
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
2,2,6-Trimethylcyclohexanone is used as a flavoring agent. It is also used to prepare terpene viz. beta-ionone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,6-La triméthylcyclohexanone est utilisée comme aromatisant. Elle est également utilisée pour préparer la terpène viz. bêta-ionone.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2408-37-9
Formule moléculaire C9H16O
Poids moléculaire (g/mol) 140.226
Numéro MDL MFCD00045550
Clé InChI ZPVOLGVTNLDBFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,6-trimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl, 2,6,6-trimethylcyclohexanone, 1,1,3-trimethyl-2-cyclohexanone, +/--2,2,6-trimethylcyclohexanone, fema no. 3473, 2,6,6-trimethylcyclohexan-1-one, cistus cyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, r, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, s
CID PubChem 17000
Nom IUPAC 2,2,6-triméthylcyclohexan-1-one
SMILES CC1CCCC(C1=O)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,6-Trimethylcyclohexanone
Densité 0.904
Point d’ébullition 178°C to 179°C
Point d’éclair 51°C (125°F)
Indice de réfraction 1.447
Quantité 5 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1905593
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 140.23
Pourcentage de pureté 97%