Learn More
2,2,6-triméthylcyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
2,2,6-Trimethylcyclohexanone is used as a flavoring agent. It is also used to prepare terpene viz. beta-ionone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,6-La triméthylcyclohexanone est utilisée comme aromatisant. Elle est également utilisée pour préparer la terpène viz. bêta-ionone.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
2,2,6-La triméthylcyclohexanone est utilisée comme aromatisant. Elle est également utilisée pour préparer la terpène viz. bêta-ionone.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,2,6-Trimethylcyclohexanone |
Densité | 0.904 |
Point d’ébullition | 178°C to 179°C |
Point d’éclair | 51°C (125°F) |
Indice de réfraction | 1.447 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN1224 |
Beilstein | 1905593 |
Informations sur la solubilité | Slightly miscible with water. |
Poids de la formule | 140.23 |