Learn More
Méthacrylate de 2,2,3,3-tétrafluoropropyle, 97 %, stab. avec 50 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
26.70€ - 99.30€
Identifiants chimiques
CAS 45102-52-1
Formule moléculaire C7H8F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.133
Numéro MDL MFCD00042381
Clé InChI RSVZYSKAPMBSMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ester, methacrylic acid 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ester, 1h,1h,3h-tetrafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate, stab. with 2,2'-methylenebis 6-tert-butyl-4-methyl-phenol, acmc-1ajz7, ksc489s8d, rsvzyskapmbsmy-uhfffaoysa, 2,2,3,3-tetrafluoroprop-1-yl methacrylat
CID PubChem 123515
Nom IUPAC 2,2,3,3-tétrafluoropropyl 2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(C(F)F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11405327
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22682.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11415327
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22682.14
25 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
45102-52-1
200.133
RSVZYSKAPMBSMY-UHFFFAOYSA-N
123515
CC(=C)C(=O)OCC(C(F)F)(F)F
C7H8F4O2
MFCD00042381
2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ester, methacrylic acid 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ester, 1h,1h,3h-tetrafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate, stab. with 2,2'-methylenebis 6-tert-butyl-4-methyl-phenol, acmc-1ajz7, ksc489s8d, rsvzyskapmbsmy-uhfffaoysa, 2,2,3,3-tetrafluoroprop-1-yl methacrylat
2,2,3,3-tétrafluoropropyl 2-méthylprop-2-énoate
Spécification
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate
45102-52-1
146°C to 149°C
C7H8F4O2
MFCD00042381
3588831
RSVZYSKAPMBSMY-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3-tétrafluoropropyl 2-méthylprop-2-énoate
123515
97%
stabilized with 50ppm 4-methoxyphenol
1.254
50°C (122°F)
1.375
UN3272
2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ester, methacrylic acid 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ester, 1h,1h,3h-tetrafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate, stab. with 2,2'-methylenebis 6-tert-butyl-4-methyl-phenol, acmc-1ajz7, ksc489s8d, rsvzyskapmbsmy-uhfffaoysa, 2,2,3,3-tetrafluoroprop-1-yl methacrylat
CC(=C)C(=O)OCC(C(F)F)(F)F
200.133
200.13
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H226-H315-H319-H335
Flammable liquid and vapour.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ESTERS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 256-189-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures