Learn More
Méthacrylate de 2,2,3,3-tétrafluoropropyle, 97 %, stab. avec 50 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11405327
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 45102-52-1
Formule moléculaire C7H8F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.133
Numéro MDL MFCD00042381
Clé InChI RSVZYSKAPMBSMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ester, methacrylic acid 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ester, 1h,1h,3h-tetrafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate, stab. with 2,2'-methylenebis 6-tert-butyl-4-methyl-phenol, acmc-1ajz7, ksc489s8d, rsvzyskapmbsmy-uhfffaoysa, 2,2,3,3-tetrafluoroprop-1-yl methacrylat
CID PubChem 123515
Nom IUPAC 2,2,3,3-tétrafluoropropyl 2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(C(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate
Note relative au nom stabilized with 50ppm 4-methoxyphenol
Densité 1.254
Point d’ébullition 146°C to 149°C
Point d’éclair 50°C (122°F)
Indice de réfraction 1.375
Quantité 5 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 3588831
Poids de la formule 200.13
Pourcentage de pureté 97%