Learn More
2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
66.83€ - 912.54€
Identifiants chimiques
CAS 375-01-9
Formule moléculaire C4H3F7O
Poids moléculaire (g/mol) 200.06
Numéro MDL MFCD00004674
Clé InChI WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
CID PubChem 9776
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol-1
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11448613
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10414.09
10 g
66.83€
10g
11444130
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10414.14
25 g
149.75€
25g
11458613
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10414.18
50 g
253.26€
50g
11468613
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10414.30
250 g
912.54€
250g
Description
Description
It is employed as a halogenated solvent in electrospray liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme solvant halogéné dans la chromatographie en phase liquide par électrospray.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protégez-vous contre les charges électrostatiques et éloignez-vous des sources d’inflammation.
Spécification
Identifiants chimiques
375-01-9
200.06
WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
9776
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
C4H3F7O
MFCD00004674
2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol-1
Spécification
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
1.596
25°C (77°F)
CF3CF2CF2CH2OH
MFCD00004674
1761907
Not miscible or difficult to mix in water.
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
200.06
200.06
375-01-9
95°C to 97°C
C4H3F7O
1.3
UN1987
2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol-1
9776
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H330-H226-H315-H319-H335
Mortel par inhalation.
Liquide et vapeur inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ALCOOLS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-782-1
missing translation for 'rtecsNumber' : EL4130000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante