Learn More
2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
Description
It is employed as a halogenated solvent in electrospray liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme solvant halogéné dans la chromatographie en phase liquide par électrospray.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protégez-vous contre les charges électrostatiques et éloignez-vous des sources d’inflammation.
Il est utilisé comme solvant halogéné dans la chromatographie en phase liquide par électrospray.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protégez-vous contre les charges électrostatiques et éloignez-vous des sources d’inflammation.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol |
Densité | 1.596 |
Point d’ébullition | 95°C to 97°C |
Point d’éclair | 25°C (77°F) |
Formule linéaire | CF3CF2CF2CH2OH |
Indice de réfraction | 1.3 |
Quantité | 250 g |
Numéro UN | UN1987 |
Beilstein | 1761907 |
Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix in water. |