Learn More
2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11444130
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
It is employed as a halogenated solvent in electrospray liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme solvant halogéné dans la chromatographie en phase liquide par électrospray.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protégez-vous contre les charges électrostatiques et éloignez-vous des sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 375-01-9
Formule moléculaire C4H3F7O
Poids moléculaire (g/mol) 200.06
Numéro MDL MFCD00004674
Clé InChI WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
CID PubChem 9776
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol-1
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Densité 1.596
Point d’ébullition 95°C to 97°C
Point d’éclair 25°C (77°F)
Formule linéaire CF3CF2CF2CH2OH
Indice de réfraction 1.3
Quantité 25 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1761907
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 200.06
Pourcentage de pureté 98%