Learn More
Alfa Aesar™ 2-(1H-tétrazol-5-yl)phénol, 97 %
49.53€ - 449.00€
Identifiants chimiques
CAS | 51449-77-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6N4O |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.152 |
Numéro MDL | MFCD09037787 |
Clé InChI | SQPPXOJPOBGAAU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenol,2-2h-tetrazol-5-yl, 2-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 5-2-hydroxyphenyl-1h-tetrazole, 2-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, acmc-1akh0, 5-o-hydroxyphenyl tetrazole, 2-1h-tetrazole-5-yl phenol, fpuqyvargfdcgz-uhfffaoysa-n, 5-2-hydroxyphenyl-1h-tetrazol, 2-2h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl phenol |
CID PubChem | 42553059 |
Nom IUPAC | 6-(1,2-dihydrotétrazol-5-ylidène) cyclohexa-2,4-dién-1-one |
SMILES | C1=CC(=C2NNN=N2)C(=O)C=C1 |
Description
Identifiants chimiques
51449-77-5 | |
162.152 | |
SQPPXOJPOBGAAU-UHFFFAOYSA-N | |
42553059 | |
C1=CC(=C2NNN=N2)C(=O)C=C1 |
C7H6N4O | |
MFCD09037787 | |
phenol,2-2h-tetrazol-5-yl, 2-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 5-2-hydroxyphenyl-1h-tetrazole, 2-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, acmc-1akh0, 5-o-hydroxyphenyl tetrazole, 2-1h-tetrazole-5-yl phenol, fpuqyvargfdcgz-uhfffaoysa-n, 5-2-hydroxyphenyl-1h-tetrazol, 2-2h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl phenol | |
6-(1,2-dihydrotétrazol-5-ylidène) cyclohexa-2,4-dién-1-one |
Spécification
2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol | |
∽230°C (decomposition) | |
MFCD09037787 | |
SQPPXOJPOBGAAU-UHFFFAOYSA-N | |
6-(1,2-dihydrotétrazol-5-ylidène) cyclohexa-2,4-dién-1-one | |
42553059 | |
97% |
51449-77-5 | |
C7H6N4O | |
phenol,2-2h-tetrazol-5-yl, 2-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 5-2-hydroxyphenyl-1h-tetrazole, 2-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, acmc-1akh0, 5-o-hydroxyphenyl tetrazole, 2-1h-tetrazole-5-yl phenol, fpuqyvargfdcgz-uhfffaoysa-n, 5-2-hydroxyphenyl-1h-tetrazol, 2-2h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl phenol | |
C1=CC(=C2NNN=N2)C(=O)C=C1 | |
162.152 | |
162.16 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures