Learn More
Alfa Aesar™ 2-(1H-tétrazol-5-yl)phénol, 97 %
Code produit. 15453747
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 51449-77-5
Formule moléculaire C7H6N4O
Poids moléculaire (g/mol) 162.152
Numéro MDL MFCD09037787
Clé InChI SQPPXOJPOBGAAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol,2-2h-tetrazol-5-yl, 2-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 5-2-hydroxyphenyl-1h-tetrazole, 2-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, acmc-1akh0, 5-o-hydroxyphenyl tetrazole, 2-1h-tetrazole-5-yl phenol, fpuqyvargfdcgz-uhfffaoysa-n, 5-2-hydroxyphenyl-1h-tetrazol, 2-2h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl phenol
CID PubChem 42553059
Nom IUPAC 6-(1,2-dihydrotétrazol-5-ylidène) cyclohexa-2,4-dién-1-one
SMILES C1=CC(=C2NNN=N2)C(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
Point de fusion ∽230°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 162.16
Pourcentage de pureté 97%