Learn More
1H,1H,2H,2 H-Perfluorodécyltrichlorosilane, 96 %
33.05€ - 325.00€
Identifiants chimiques
CAS 78560-44-8
Formule moléculaire C10H4Cl3F17Si
Poids moléculaire (g/mol) 581.55
Numéro MDL MFCD00042344
Clé InChI VIFIHLXNOOCGLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl, 1h,1h,2h,2h-perfluorotrichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl silane, 1-trichlorosilyl-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane 1g, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl trichlorosilane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl-1-trichlorosilane
CID PubChem 123577
Nom IUPAC trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadécafluorodécyl)silane
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11399245
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16584.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11309255
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16584.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11319255
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16584.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 1H,1H,2H,2H-perfluorodécyltrichlorosilane est un composé halogéné utilisé pour la recherche biochimique. Il est appliqué aux micropièces mobiles des systèmes micromécaniques, réduisant ainsi l’énergie de surface et empêchant l’adhérence. Il est de plus utilisé pour enduire les caractéristiques micro et nano sur les timbres pour la lithographie par nano-impression. En outre, il est utilisé dans la préparation de (1H,1H,2H,2H-heptadécafluorodécyl)triméthoxysilane en réagissant avec le méthanol.
Solubilité
Miscible avec le tétrahydrofurane, le tétrhydropyrane, le toluène et d’autres solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts et les bases.
Spécification
Identifiants chimiques
78560-44-8
581.55
VIFIHLXNOOCGLJ-UHFFFAOYSA-N
123577
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
C10H4Cl3F17Si
MFCD00042344
1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl, 1h,1h,2h,2h-perfluorotrichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl silane, 1-trichlorosilyl-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane 1g, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl trichlorosilane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl-1-trichlorosilane
trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadécafluorodécyl)silane
Spécification
224°C
78560-44-8
C10H4Cl3F17Si
MFCD00042344
5889653
1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl, 1h,1h,2h,2h-perfluorotrichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl silane, 1-trichlorosilyl-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane 1g, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl trichlorosilane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl-1-trichlorosilane
VIFIHLXNOOCGLJ-UHFFFAOYSA-N
trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadécafluorodécyl)silane
123577
96%
Moisture sensitive
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltrichlorosilane
Liquide
CF3(CF2)7(CH2)2SiCl3
UN2987
>200°C (392°F)
Miscible with tetrahydrofuran,tetrhydropyran,toluene and other organic solvents.
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
581.55
581.56
1.348
1.54
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CHLOROSILANES, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote