Learn More
1H,1H,2H,2 H-Perfluorodécyltrichlorosilane, 96 %
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 1H,1H,2H,2H-perfluorodécyltrichlorosilane est un composé halogéné utilisé pour la recherche biochimique. Il est appliqué aux micropièces mobiles des systèmes micromécaniques, réduisant ainsi l’énergie de surface et empêchant l’adhérence. Il est de plus utilisé pour enduire les caractéristiques micro et nano sur les timbres pour la lithographie par nano-impression. En outre, il est utilisé dans la préparation de (1H,1H,2H,2H-heptadécafluorodécyl)triméthoxysilane en réagissant avec le méthanol.
Solubilité
Miscible avec le tétrahydrofurane, le tétrhydropyrane, le toluène et d’autres solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts et les bases.
Le 1H,1H,2H,2H-perfluorodécyltrichlorosilane est un composé halogéné utilisé pour la recherche biochimique. Il est appliqué aux micropièces mobiles des systèmes micromécaniques, réduisant ainsi l’énergie de surface et empêchant l’adhérence. Il est de plus utilisé pour enduire les caractéristiques micro et nano sur les timbres pour la lithographie par nano-impression. En outre, il est utilisé dans la préparation de (1H,1H,2H,2H-heptadécafluorodécyl)triméthoxysilane en réagissant avec le méthanol.
Solubilité
Miscible avec le tétrahydrofurane, le tétrhydropyrane, le toluène et d’autres solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts et les bases.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 224°C |
Nom chimique ou matériau | 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltrichlorosilane |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 5 g |
Formule linéaire | CF3(CF2)7(CH2)2SiCl3 |
Numéro UN | UN2987 |
Beilstein | 5889653 |
Point d’éclair | >200°C (392°F) |
Informations sur la solubilité | Miscible with tetrahydrofuran,tetrhydropyran,toluene and other organic solvents. |
Poids de la formule | 581.56 |