Learn More
1H,1H,2H,2 H-Perfluorodécyltrichlorosilane, 96 %
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 1H,1H,2H,2H-perfluorodécyltrichlorosilane est un composé halogéné utilisé pour la recherche biochimique. Il est appliqué aux micropièces mobiles des systèmes micromécaniques, réduisant ainsi l’énergie de surface et empêchant l’adhérence. Il est de plus utilisé pour enduire les caractéristiques micro et nano sur les timbres pour la lithographie par nano-impression. En outre, il est utilisé dans la préparation de (1H,1H,2H,2H-heptadécafluorodécyl)triméthoxysilane en réagissant avec le méthanol.
Solubilité
Miscible avec le tétrahydrofurane, le tétrhydropyrane, le toluène et d’autres solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts et les bases.
Le 1H,1H,2H,2H-perfluorodécyltrichlorosilane est un composé halogéné utilisé pour la recherche biochimique. Il est appliqué aux micropièces mobiles des systèmes micromécaniques, réduisant ainsi l’énergie de surface et empêchant l’adhérence. Il est de plus utilisé pour enduire les caractéristiques micro et nano sur les timbres pour la lithographie par nano-impression. En outre, il est utilisé dans la préparation de (1H,1H,2H,2H-heptadécafluorodécyl)triméthoxysilane en réagissant avec le méthanol.
Solubilité
Miscible avec le tétrahydrofurane, le tétrhydropyrane, le toluène et d’autres solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts et les bases.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 224°C |
Nom chimique ou matériau | 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltrichlorosilane |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1 g |
Formule linéaire | CF3(CF2)7(CH2)2SiCl3 |
Numéro UN | UN2987 |
Beilstein | 5889653 |
Point d’éclair | >200°C (392°F) |
Informations sur la solubilité | Miscible with tetrahydrofuran,tetrhydropyran,toluene and other organic solvents. |
Poids de la formule | 581.56 |