Learn More
Bochem™ Cuillères de laboratoire en acier inox 18/10
Cuillères à poignée plate, en forme de bol oval, fabriquées en acier inox. Les cuillères de laboratoire en acier inox 18/10 Bochem™ sont résistantes aux produits chimiques, robustes et polies pour un nettoyage facile.
4.95€ - 9.90€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Type de produit | Cuillère de laboratoire |
À utiliser avec (application) | Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications |
Diamètre (métrique) externe | 10mm |
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10284551
|
Bochem™
3392 |
240 mm |
7.35€
1 pièce |
N/A | |||||
10418242
|
Bochem™
3391 |
200 mm |
7.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10759431
|
Bochem™
3393 |
280 mm |
8.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10594641
|
Bochem™
3394 |
320 mm |
9.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10564261
|
Bochem™
3390 |
150 mm |
4.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Construction en acier inox 18/10 durable.
- Surface polie pour un nettoyage facile.
- Bol oval pour faciliter le prélèvement et la distribution des matériaux.
Spécification
Autoclavable | |
Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications | |
Acier inoxydable (18/10) |
Cuillère de laboratoire | |
10mm |