Learn More
Bochem™ Cuillères de laboratoire en acier inox 18/10
Cuillères à poignée plate, en forme de bol oval, fabriquées en acier inox. Les cuillères de laboratoire en acier inox 18/10 Bochem™ sont résistantes aux produits chimiques, robustes et polies pour un nettoyage facile.
Marque: Bochem™ 3391
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction en acier inox 18/10 durable.
- Surface polie pour un nettoyage facile.
- Bol oval pour faciliter le prélèvement et la distribution des matériaux.
Spécification
1 de chaque | |
Cuillère de laboratoire | |
10mm | |
200 mm |
Autoclavable | |
Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications | |
Acier inoxydable (18/10) |