Learn More
Bochem™ Cuillères de laboratoire en acier inox 18/10
Cuillères à poignée plate, en forme de bol oval, fabriquées en acier inox. Les cuillères de laboratoire en acier inox 18/10 Bochem™ sont résistantes aux produits chimiques, robustes et polies pour un nettoyage facile.
Marque:  Bochem™ 3392
Code produit. 10284551
  • 7.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Construction en acier inoxydable 18/10 durable.
  • Surface polie pour un nettoyage facile.
  • Bol ovale pour faciliter le ramassage et la livraison des matériaux.
Spécification
Spécification
1 de chaque
Cuillère de laboratoire
10mm
240 mm
Autoclavable
Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications
Acier inoxydable (18/10)