Learn More
Wheaton™ Anse d’inoculation 10μL
Anse d’inoculation pour fournir un volume connu d’échantillon de liquide pour permettre une analyse microbiologique précise
69.55€ - 374.00€
Spécification
Matériau | ABS |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Jetable | Oui |
Couleur | Bleu |
Type d’emballage | Emballage individuel pelable |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16415009
|
Wheaton™
711300 |
Short |
374.00€
6000 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16455009
|
Wheaton™
711420 |
Standard |
69.55€
500 pièces |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour la dispersion d’échantillons sur la surface de gélose
- Respecter les normes quantitatives pour la gestion des échantillons microbiologiques
Spécification
ABS | |
Oui | |
Emballage individuel pelable |
Stérile | |
Bleu | |
Non |