Learn More
Wheaton™ Anse d’inoculation 10μL
Anse d’inoculation pour fournir un volume connu d’échantillon de liquide pour permettre une analyse microbiologique précise
Marque: Wheaton™ 711300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour la dispersion d’échantillons sur la surface de gélose
- Respecter les normes quantitatives pour la gestion des échantillons microbiologiques
Spécification
Oui | |
ABS | |
Short | |
6000 | |
Non |
199 mm | |
Stérile | |
Bleu | |
Emballage individuel pelable |