Learn More
Wheaton™ Anse d’inoculation 10μL
Anse d’inoculation pour fournir un volume connu d’échantillon de liquide pour permettre une analyse microbiologique précise
Marque:  Wheaton™ 711420
Code produit. 16455009
  • 73.05€ / 500 pièces
Expédition estimée: 06-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour la dispersion d’échantillons sur la surface de gélose
  • Respecter les normes quantitatives pour la gestion des échantillons microbiologiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oui
ABS
Standard
500
Non
10 μl
Stérile
Bleu
Emballage individuel pelable