Learn More
10-Isocyanatodécyltriméthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific™
64.80€ - 196.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1310372-82-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H29NO4Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 303.474 |
Numéro MDL | MFCD19105613 |
Clé InChI | GUOFKJBNQHCAKJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 10-isocyanatodecyl trimethoxysilane |
CID PubChem | 87686085 |
Nom IUPAC | 10-isocyanatodecyl(trimethoxy)silane |
SMILES | CO[Si](CCCCCCCCCCN=C=O)(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15406387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33555.MD |
250 mg | |||||||
15496377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33555.03 |
1 g |
196.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1310372-82-7 | |
303.474 | |
GUOFKJBNQHCAKJ-UHFFFAOYSA-N | |
87686085 | |
CO[Si](CCCCCCCCCCN=C=O)(OC)OC |
C14H29NO4Si | |
MFCD19105613 | |
10-isocyanatodecyl trimethoxysilane | |
10-isocyanatodecyl(trimethoxy)silane |
Spécification
120°C to 125°C (0.1mmHg) | |
1310372-82-7 | |
OCN(CH2)10Si(OCH3)3 | |
UN2810 | |
GUOFKJBNQHCAKJ-UHFFFAOYSA-N | |
10-isocyanatodecyl(trimethoxy)silane | |
87686085 | |
95% |
10-Isocyanatodecyltrimethoxysilane | |
C14H29NO4Si | |
MFCD19105613 | |
10-isocyanatodecyl trimethoxysilane | |
CO[Si](CCCCCCCCCCN=C=O)(OC)OC | |
303.474 | |
303.47 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H318-H302-H312-H315-H335
Toxic if inhaled.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H318-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC, LIQUIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen