Learn More
10-Isocyanatodécyltriméthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 120°C to 125°C (0.1mmHg) |
Nom chimique ou matériau | 10-Isocyanatodecyltrimethoxysilane |
Quantité | 250 mg |
Formule linéaire | OCN(CH2)10Si(OCH3)3 |
Numéro UN | UN2810 |
Poids de la formule | 303.47 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Sensibilité | Moisture sensitive |