Learn More
10-Isocyanatodécyltriméthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15496377
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310372-82-7
Formule moléculaire C14H29NO4Si
Poids moléculaire (g/mol) 303.474
Numéro MDL MFCD19105613
Clé InChI GUOFKJBNQHCAKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-isocyanatodecyl trimethoxysilane
CID PubChem 87686085
Nom IUPAC 10-isocyanatodecyl(trimethoxy)silane
SMILES CO[Si](CCCCCCCCCCN=C=O)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 120°C to 125°C (0.1mmHg)
Nom chimique ou matériau 10-Isocyanatodecyltrimethoxysilane
Quantité 1 g
Formule linéaire OCN(CH2)10Si(OCH3)3
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 303.47
Pourcentage de pureté 95%
Sensibilité Moisture sensitive