Learn More
1-triméthylsilyl-1-propyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.80€ - 374.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6224-91-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.247 |
Numéro MDL | MFCD00009271 |
Clé InChI | DCGLONGLPGISNX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-trimethylsilyl-1-propyne, 1-trimethylsilyl propyne, trimethyl prop-1-yn-1-yl silane, 1-trimethylsilylpropyne, 1-trimethylsilyl prop-1-yne, trimethylsilylpropyne, trimethyl prop-1-ynyl silane, silane, trimethyl-1-propynyl, trimethyl-prop-1-ynyl-silane |
CID PubChem | 80363 |
Nom IUPAC | Triméthyle(prop-1-ynyl)silane |
SMILES | CC#C[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11436686
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24875.03 |
1 g | N/A | ||||||
11446686
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24875.06 |
5 g |
105.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11451327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24875.14 |
25 g | N/A | ||||||
Description
1-Trimethylsilyl-1-propyne is employed in the preparation of alkynyl silane derivatives. It is also used to prepare highly substituted indenes using palladium-catalyzed carboannulation. Further, it plays an important role in the preparation of indenones through a rhodium-catalyzed reaction with 2-bromophenylboronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-triméthylsilyl-1-propyne est utilisé dans la préparation de dérivés du silane alkynyle. Il est également utilisé pour préparer des indènes hautement substitués à l’aide d’une carboannulation catalysée par le palladium. De plus, il joue un rôle important dans la préparation des indénones par une réaction catalysée par le rhodium avec des acides 2-bromophénylboroniques.
Solubilité
Miscible avec le toluène.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
6224-91-5 | |
112.247 | |
DCGLONGLPGISNX-UHFFFAOYSA-N | |
80363 | |
CC#C[Si](C)(C)C |
C6H12Si | |
MFCD00009271 | |
1-trimethylsilyl-1-propyne, 1-trimethylsilyl propyne, trimethyl prop-1-yn-1-yl silane, 1-trimethylsilylpropyne, 1-trimethylsilyl prop-1-yne, trimethylsilylpropyne, trimethyl prop-1-ynyl silane, silane, trimethyl-1-propynyl, trimethyl-prop-1-ynyl-silane | |
Triméthyle(prop-1-ynyl)silane |
Spécification
99°C to 100°C | |
-69°C | |
C6H12Si | |
UN1993 | |
−3°C (26°F) | |
Miscible with toluene. | |
CC#C[Si](C)(C)C | |
112.247 | |
112.25 | |
1.42 |
1-Trimethylsilyl-1-propyne | |
6224-91-5 | |
MFCD00009271 | |
1071311 | |
1-trimethylsilyl-1-propyne, 1-trimethylsilyl propyne, trimethyl prop-1-yn-1-yl silane, 1-trimethylsilylpropyne, 1-trimethylsilyl prop-1-yne, trimethylsilylpropyne, trimethyl prop-1-ynyl silane, silane, trimethyl-1-propynyl, trimethyl-prop-1-ynyl-silane | |
DCGLONGLPGISNX-UHFFFAOYSA-N | |
Triméthyle(prop-1-ynyl)silane | |
80363 | |
98% | |
0.753 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225
Highly flammable liquid and vapour.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 228-314-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only