Learn More
1-triméthylsilyl-1-propyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
1-Trimethylsilyl-1-propyne is employed in the preparation of alkynyl silane derivatives. It is also used to prepare highly substituted indenes using palladium-catalyzed carboannulation. Further, it plays an important role in the preparation of indenones through a rhodium-catalyzed reaction with 2-bromophenylboronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-triméthylsilyl-1-propyne est utilisé dans la préparation de dérivés du silane alkynyle. Il est également utilisé pour préparer des indènes hautement substitués à l’aide d’une carboannulation catalysée par le palladium. De plus, il joue un rôle important dans la préparation des indénones par une réaction catalysée par le rhodium avec des acides 2-bromophénylboroniques.
Solubilité
Miscible avec le toluène.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Le 1-triméthylsilyl-1-propyne est utilisé dans la préparation de dérivés du silane alkynyle. Il est également utilisé pour préparer des indènes hautement substitués à l’aide d’une carboannulation catalysée par le palladium. De plus, il joue un rôle important dans la préparation des indénones par une réaction catalysée par le rhodium avec des acides 2-bromophénylboroniques.
Solubilité
Miscible avec le toluène.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spezifikation
Spezifikation
Point d’ébullition | 99°C to 100°C |
Nom chimique ou matériau | 1-Trimethylsilyl-1-propyne |
Point de fusion | -69°C |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN1993 |
Beilstein | 1071311 |
Point d’éclair | −3°C (26°F) |
Informations sur la solubilité | Miscible with toluene. |
Poids de la formule | 112.25 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Mehr anzeigen |