Learn More
1-triméthylsilyl-1-propyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11436686
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
1-Trimethylsilyl-1-propyne is employed in the preparation of alkynyl silane derivatives. It is also used to prepare highly substituted indenes using palladium-catalyzed carboannulation. Further, it plays an important role in the preparation of indenones through a rhodium-catalyzed reaction with 2-bromophenylboronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-triméthylsilyl-1-propyne est utilisé dans la préparation de dérivés du silane alkynyle. Il est également utilisé pour préparer des indènes hautement substitués à l’aide d’une carboannulation catalysée par le palladium. De plus, il joue un rôle important dans la préparation des indénones par une réaction catalysée par le rhodium avec des acides 2-bromophénylboroniques.
Solubilité
Miscible avec le toluène.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6224-91-5
Formule moléculaire C6H12Si
Poids moléculaire (g/mol) 112.247
Numéro MDL MFCD00009271
Clé InChI DCGLONGLPGISNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-trimethylsilyl-1-propyne, 1-trimethylsilyl propyne, trimethyl prop-1-yn-1-yl silane, 1-trimethylsilylpropyne, 1-trimethylsilyl prop-1-yne, trimethylsilylpropyne, trimethyl prop-1-ynyl silane, silane, trimethyl-1-propynyl, trimethyl-prop-1-ynyl-silane
CID PubChem 80363
Nom IUPAC Triméthyle(prop-1-ynyl)silane
SMILES CC#C[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 99°C to 100°C
Nom chimique ou matériau 1-Trimethylsilyl-1-propyne
Point de fusion -69°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1071311
Point d’éclair −3°C (26°F)
Informations sur la solubilité Miscible with toluene.
Poids de la formule 112.25
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.42
Densité 0.753