Learn More
1-(Triméthylsiloxy)cyclohexène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
59.09€ - 660.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6651-36-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H18OSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 170.33 |
Numéro MDL | MFCD00001541 |
Clé InChI | SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-trimethylsilyloxy cyclohexene, cyclohex-1-en-1-yloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxy cyclohexene, silane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethyl, 1-cyclohexenyloxytrimethylsilane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethylsilane, cyclohexene, 1-trimethylsilyl oxy, cyclohexenyloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxycyclohexene, cyclohexenyloxytrimethylsilane |
CID PubChem | 81161 |
Nom IUPAC | (cyclohex-1-en-1-yloxy)trimethylsilane |
SMILES | C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11433127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16099.09 |
10 g |
59.09€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11443127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16099.18 |
50 g |
196.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11453127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16099.30 |
250 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
ApplicationsLe 1-(triméthylsiloxy)cyclohexène est utilisé comme intermédiaire de composés complexes, y compris de produits naturels. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec.
Identifiants chimiques
6651-36-1 | |
170.33 | |
SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N | |
81161 | |
C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1 |
C9H18OSi | |
MFCD00001541 | |
1-trimethylsilyloxy cyclohexene, cyclohex-1-en-1-yloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxy cyclohexene, silane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethyl, 1-cyclohexenyloxytrimethylsilane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethylsilane, cyclohexene, 1-trimethylsilyl oxy, cyclohexenyloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxycyclohexene, cyclohexenyloxytrimethylsilane | |
(cyclohex-1-en-1-yloxy)trimethylsilane |
Spécification
165°C | |
6651-36-1 | |
MFCD00001541 | |
1859394 | |
1-trimethylsilyloxy cyclohexene, cyclohex-1-en-1-yloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxy cyclohexene, silane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethyl, 1-cyclohexenyloxytrimethylsilane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethylsilane, cyclohexene, 1-trimethylsilyl oxy, cyclohexenyloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxycyclohexene, cyclohexenyloxytrimethylsilane | |
SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N | |
(cyclohex-1-en-1-yloxy)trimethylsilane | |
81161 | |
98% | |
Moisture sensitive |
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene | |
C9H18OSi | |
UN1993 | |
42°C (107°F) | |
Not miscible or difficult to mix. | |
C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1 | |
170.33 | |
170.33 | |
1.447 | |
0.883 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H226
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 229-675-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only