Learn More
1-(Triméthylsiloxy)cyclohexène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11433127
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 1-(triméthylsiloxy)cyclohexène est utilisé comme intermédiaire de composés complexes, y compris de produits naturels. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6651-36-1
Formule moléculaire C9H18OSi
Poids moléculaire (g/mol) 170.33
Numéro MDL MFCD00001541
Clé InChI SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-trimethylsilyloxy cyclohexene, cyclohex-1-en-1-yloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxy cyclohexene, silane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethyl, 1-cyclohexenyloxytrimethylsilane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethylsilane, cyclohexene, 1-trimethylsilyl oxy, cyclohexenyloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxycyclohexene, cyclohexenyloxytrimethylsilane
CID PubChem 81161
Nom IUPAC (cyclohex-1-en-1-yloxy)trimethylsilane
SMILES C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1
Spécification
Point d’ébullition 165°C
Nom chimique ou matériau 1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
Quantité 10 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1859394
Point d’éclair 42°C (107°F)
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix.
Poids de la formule 170.33
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.447
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.883