Learn More
1-Pipéridinepropionitrile, 98+ %, Thermo Scientific™
39.10€ - 170.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3088-41-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H14N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.214 |
Numéro MDL | MFCD00006511 |
Clé InChI | YZICFVIUVMCCOC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-piperidinepropanenitrile, 1-piperidinepropionitrile, 3-piperidin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl piperidine, 3-piperidinopropionitrile, beta-piperidinopropionitrile, 3-1-piperidine propionitrile, 3-piperidin-1-yl propionitrile, 3-n-piperidino propionitrile, 3-piperidylpropanenitrile |
CID PubChem | 18338 |
Nom IUPAC | 3-pipéridine-1-ylpropanenitrile |
SMILES | C1CCN(CC1)CCC#N |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
3088-41-3 | |
138.214 | |
YZICFVIUVMCCOC-UHFFFAOYSA-N | |
18338 | |
C1CCN(CC1)CCC#N |
C8H14N2 | |
MFCD00006511 | |
1-piperidinepropanenitrile, 1-piperidinepropionitrile, 3-piperidin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl piperidine, 3-piperidinopropionitrile, beta-piperidinopropionitrile, 3-1-piperidine propionitrile, 3-piperidin-1-yl propionitrile, 3-n-piperidino propionitrile, 3-piperidylpropanenitrile | |
3-pipéridine-1-ylpropanenitrile |
Spécification
1-Piperidinepropionitrile | |
0.933 | |
102°C (215°F) | |
1.47 | |
UN3276 | |
1-piperidinepropanenitrile, 1-piperidinepropionitrile, 3-piperidin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl piperidine, 3-piperidinopropionitrile, beta-piperidinopropionitrile, 3-1-piperidine propionitrile, 3-piperidin-1-yl propionitrile, 3-n-piperidino propionitrile, 3-piperidylpropanenitrile | |
C1CCN(CC1)CCC#N | |
138.214 | |
138.21 |
3088-41-3 | |
110°C to 111°C (16 mmHg) | |
C8H14N2 | |
MFCD00006511 | |
107858 | |
YZICFVIUVMCCOC-UHFFFAOYSA-N | |
3-pipéridine-1-ylpropanenitrile | |
18338 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRILES, LIQUIDES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 221-417-6
missing translation for 'rtecsNumber' : TN3714000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante