Learn More
1-Pipéridinepropionitrile, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 11436710
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3088-41-3
Formule moléculaire C8H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 138.214
Numéro MDL MFCD00006511
Clé InChI YZICFVIUVMCCOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-piperidinepropanenitrile, 1-piperidinepropionitrile, 3-piperidin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl piperidine, 3-piperidinopropionitrile, beta-piperidinopropionitrile, 3-1-piperidine propionitrile, 3-piperidin-1-yl propionitrile, 3-n-piperidino propionitrile, 3-piperidylpropanenitrile
CID PubChem 18338
Nom IUPAC 3-pipéridine-1-ylpropanenitrile
SMILES C1CCN(CC1)CCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Piperidinepropionitrile
Densité 0.933
Point d’ébullition 110°C to 111°C (16 mmHg)
Point d’éclair 102°C (215°F)
Indice de réfraction 1.47
Quantité 50 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 107858
Poids de la formule 138.21
Pourcentage de pureté ≥98%