Learn More
Acide 1-pipéridinepropionique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
86.50€ - 222.00€
Identifiants chimiques
CAS | 26371-07-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H15NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.21 |
Numéro MDL | MFCD00006515 |
Clé InChI | LPDGWMLCUHULJF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-piperidinepropionic acid, 1-piperidinepropanoic acid, 3-piperidin-1-yl propanoic acid, unii-6l69a7vpho, piperidine-1-propionic acid, 3-1-piperidinyl propanoic acid, 3-piperidinopropanoic acid, 6l69a7vpho, piperidinepropionic acid, 3-1-piperidinyl propionic acid |
CID PubChem | 117782 |
SMILES | OC(=O)CCN1CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11976391
|
Thermo Scientific Acros
440050250 |
25 g |
86.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11986391
|
Thermo Scientific Acros
440051000 |
100 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
26371-07-3 | |
157.21 | |
LPDGWMLCUHULJF-UHFFFAOYSA-N | |
117782 |
C8H15NO2 | |
MFCD00006515 | |
1-piperidinepropionic acid, 1-piperidinepropanoic acid, 3-piperidin-1-yl propanoic acid, unii-6l69a7vpho, piperidine-1-propionic acid, 3-1-piperidinyl propanoic acid, 3-piperidinopropanoic acid, 6l69a7vpho, piperidinepropionic acid, 3-1-piperidinyl propionic acid | |
OC(=O)CCN1CCCCC1 |
Spécification
1-Piperidinepropionic acid | |
26371-07-3 | |
100.0 | |
95% min. (HPLC) | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
LPDGWMLCUHULJF-UHFFFAOYSA-N | |
3-(piperidin-1-yl)propanoic acid | |
117782 | |
96% |
86.0°C to 88.5°C | |
95.0 | |
Marron à blanc | |
C8H15NO2 | |
MFCD00006515 | |
1-piperidinepropionic acid, 1-piperidinepropanoic acid, 3-piperidin-1-yl propanoic acid, unii-6l69a7vpho, piperidine-1-propionic acid, 3-1-piperidinyl propanoic acid, 3-piperidinopropanoic acid, 6l69a7vpho, piperidinepropionic acid, 3-1-piperidinyl propionic acid | |
OC(=O)CCN1CCCCC1 | |
157.21 | |
157.21 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 247-633-
- 1-Piperidinepropionic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only