Learn More
Acide 1-pipéridinepropionique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Piperidinepropionic acid |
Point de fusion | 86.0°C to 88.5°C |
% min. CAS | 95.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Marron à blanc |
Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (HPLC) |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre |
Nom IUPAC | 3-(piperidin-1-yl)propanoic acid |
Poids de la formule | 157.21 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Piperidinepropionic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.