Learn More
Acide 1-pipéridinepropionique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11986391
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26371-07-3
Formule moléculaire C8H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.21
Numéro MDL MFCD00006515
Clé InChI LPDGWMLCUHULJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-piperidinepropionic acid, 1-piperidinepropanoic acid, 3-piperidin-1-yl propanoic acid, unii-6l69a7vpho, piperidine-1-propionic acid, 3-1-piperidinyl propanoic acid, 3-piperidinopropanoic acid, 6l69a7vpho, piperidinepropionic acid, 3-1-piperidinyl propionic acid
CID PubChem 117782
SMILES OC(=O)CCN1CCCCC1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 1-Piperidinepropionic acid
Point de fusion 86.0°C to 88.5°C
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à blanc
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Spectre IR Authentic
Nom IUPAC Acide 3-pipéridine-1-ylpropanoïque
Poids de la formule 157.21
Pourcentage de pureté 96%
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Piperidinepropionic acid
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consejos de prudencia
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.