Learn More
1(phényléthynyl)cyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific™
33.15€ - 134.00€
Identifiants chimiques
CAS 20109-09-5
Formule moléculaire C14H16O
Poids moléculaire (g/mol) 200.281
Numéro MDL MFCD00060883
Clé InChI LBEMYSKBSYEVAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylethynyl-1-cyclohexanol, 1-phenylethynyl cyclohexanol, 1-2-phenylethynyl cyclohexan-1-ol, 1-phenylethynylcyclohexanol, acmc-1cey1, 1-phenylethynyl-cyclohexanol, 1-phenylethynyl cyclohexanol #, cyclohexanol,1-2-phenylethynyl, 1-2-phenylethynyl-1-cyclohexanol, 1-2-phenyl-ethynyl-cyclohexan-1-ol
CID PubChem 593776
Nom IUPAC 1-(2-phényléthynyl)cyclohexan-1-ol
SMILES C1CCC(CC1)(C#CC2=CC=CC=C2)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11404837
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21808.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11414837
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21808.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
20109-09-5
200.281
LBEMYSKBSYEVAG-UHFFFAOYSA-N
593776
C1CCC(CC1)(C#CC2=CC=CC=C2)O
C14H16O
MFCD00060883
1-phenylethynyl-1-cyclohexanol, 1-phenylethynyl cyclohexanol, 1-2-phenylethynyl cyclohexan-1-ol, 1-phenylethynylcyclohexanol, acmc-1cey1, 1-phenylethynyl-cyclohexanol, 1-phenylethynyl cyclohexanol #, cyclohexanol,1-2-phenylethynyl, 1-2-phenylethynyl-1-cyclohexanol, 1-2-phenyl-ethynyl-cyclohexan-1-ol
1-(2-phényléthynyl)cyclohexan-1-ol
Spécification
1-(Phenylethynyl)cyclohexanol
60°C to 62°C
MFCD00060883
LBEMYSKBSYEVAG-UHFFFAOYSA-N
1-(2-phényléthynyl)cyclohexan-1-ol
593776
99%
20109-09-5
C14H16O
1-phenylethynyl-1-cyclohexanol, 1-phenylethynyl cyclohexanol, 1-2-phenylethynyl cyclohexan-1-ol, 1-phenylethynylcyclohexanol, acmc-1cey1, 1-phenylethynyl-cyclohexanol, 1-phenylethynyl cyclohexanol #, cyclohexanol,1-2-phenylethynyl, 1-2-phenylethynyl-1-cyclohexanol, 1-2-phenyl-ethynyl-cyclohexan-1-ol
C1CCC(CC1)(C#CC2=CC=CC=C2)O
200.281
200.28
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante