Learn More
1(phényléthynyl)cyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(Phenylethynyl)cyclohexanol |
Point de fusion | 60°C to 62°C |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 200.28 |
Pourcentage de pureté | 99% |