Learn More
1(phényléthynyl)cyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11404837
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20109-09-5
Formule moléculaire C14H16O
Poids moléculaire (g/mol) 200.281
Numéro MDL MFCD00060883
Clé InChI LBEMYSKBSYEVAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylethynyl-1-cyclohexanol, 1-phenylethynyl cyclohexanol, 1-2-phenylethynyl cyclohexan-1-ol, 1-phenylethynylcyclohexanol, acmc-1cey1, 1-phenylethynyl-cyclohexanol, 1-phenylethynyl cyclohexanol #, cyclohexanol,1-2-phenylethynyl, 1-2-phenylethynyl-1-cyclohexanol, 1-2-phenyl-ethynyl-cyclohexan-1-ol
CID PubChem 593776
Nom IUPAC 1-(2-phényléthynyl)cyclohexan-1-ol
SMILES C1CCC(CC1)(C#CC2=CC=CC=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Phenylethynyl)cyclohexanol
Point de fusion 60°C to 62°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 99%